Learn More
N-Fenil-1-naftilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051610 25 g Frasco de vidrio 25 g
10635772 250 g Frasco de vidrio 250 g
2 options
Código de producto. 10051610
Marca: Thermo Scientific Acros 147160250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-30-2 | C16H13N | 219.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-30-2
Fórmula molecular C16H13N
Peso molecular (g/mol) 219.29
Número MDL MFCD00003878
Clave InChI XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyl-1-naphthylamine, 1-anilinonaphthalene, pana, antioxidant pan, n-1-naphthyl aniline, neozone a, 1-naphthalenamine, n-phenyl, phenylnaphthylamine, nonox a, aceto pan
PubChem CID 7013
ChEBI CHEBI:34876
Nombre IUPAC N-fenilnaftalen-1-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenyl-1-naphthylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 62.0°C
Color Marrón a rosa
Punto de ebullición 226.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >200°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7NHC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 1224
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenyl-1-naphthylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.