Learn More
Hexanoato de n-propilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11430718
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-77-7
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00053803
Clave InChI HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl caproate, caproic acid propyl ester, hexanoic acid, propyl ester, n-propyl hexanoate, propionyl hexanoate, n-propyl n-hexanoate, hexanoic acid propyl ester, natural, fema no. 2949, n-propyl hexanoaten
PubChem CID 12293
ChEBI CHEBI:87365
Nombre IUPAC hexanoato de propilo
SMILES CCCCCC(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl hexanoate
Punto de fusión -69°C
Densidad 0.876
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 52°C (126°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.412
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 98%