Learn More
n-Propil isocianato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10541381
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-78-1
Fórmula molecular C4H7NO
Peso molecular (g/mol) 85.11
Número MDL MFCD00002045
Clave InChI OQURWGJAWSLGQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl isocyanate, propane, 1-isocyanato, n-propyl isocyanate, 1-propyl isocyanate, propylisocyanate, isocyanic acid, propyl ester, m-propyl isocyanate, isocyanic acid propyl ester, 1-propylisocyanate, 1-isocyanato-propane
PubChem CID 61033
Nombre IUPAC 1-isocianatopropano
SMILES CCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl isocyanate
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -30.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8948g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 84.0°C
Temperatura de inflamación −1°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2NCO
Índice de refracción 1.3940 to 1.3970
Cantidad 500 g
Beilstein 04,I,366
Gravedad específica 0.8948
Información de solubilidad Solubility in water: reacts vigorously
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.