Learn More
Propionato n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499137
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
Código de producto. 11499137
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20680.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-36-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
It has application in automotive refinish, OEM coatings, appliance coatings, printing inks and as polymerization solvent. Its good activity yields efficient resin viscosity reduction that enables the development of lower VOC coatings. Its high electrical resistivity is beneficial in optimizing transfer efficiency in coatings applied via electrostatic spray equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en el reacabado de vehículos, recubrimientos de OEM, recubrimientos de electrodomésticos, tintas de impresión y como disolvente de polimerización. Su buena actividad produce una reducción eficaz de la viscosidad de la resina que permite generar recubrimientos de COV más bajos. Su alta resistividad eléctrica es beneficiosa para optimizar la eficacia de transferencia en recubrimientos aplicados a través de equipos de pulverización electrostática.
Solubilidad
Soluble en agua (5 g/l).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-36-5
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009373
Clave InChI MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl propionate, n-propyl propionate, propanoic acid, propyl ester, n-propyl propanoate, propionic acid, propyl ester, n-propyl n-propionate, propylester kyseliny propionove, unii-g09trv00gk, propyl propionate natural, propionic acid n-propyl ester
PubChem CID 7803
Nombre IUPAC propanoato de propilo
SMILES CCCOC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl propionate
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.881
Punto de ebullición 122°C to 124°C
Temperatura de inflamación 19°C (67°F)
Fórmula lineal CH3CH2CO2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.393
Cantidad 250 mL
Número UN UN3272
Índice Merck 14,7867
Información de solubilidad Soluble in water. (5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyl propionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propyl propionate