Learn More
n-Propiltrimetoxisilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11410127
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1067-25-0
C6H16O3Si
164.28
MFCD00043026
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
61254
trimetoxi(propil)silano
CCC[Si](OC)(OC)OC
1067-25-0
C6H16O3Si
164.28
MFCD00043026
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
61254
trimetoxi(propil)silano
CCC[Si](OC)(OC)OC
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como un material importante en la producción de sol-gel, proporciona un tratamiento de la superficie hidrófobo para polvos inorgánicos o materiales filtrantes y es uno de los componentes catalizadores para la producción de poliolefina con el catalizador Ziegler-Natta.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 142°C to 143°C
Nombre del producto químico o material n-Propyltrimethoxysilane
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 2070458
Temperatura de inflamación 34°C (93°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28
Porcentaje de pureza ≥98%
Índice de refracción 1.39
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.935