Learn More
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metil-trifluoroacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.0200g/mL |
Punto de ebullición | 170°C |
Temperatura de inflamación | 52°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467057 | Certificado de análisis | 24/10/2024 | 221540250,221540010,221540050 |
A0462273 | Certificado de análisis | 01/05/2024 | 221540250,221540010,221540050 |
A0435401 | Certificado de análisis | 25/04/2024 | 221540250,221540010,221540050 |
A0456399 | Certificado de análisis | 21/09/2023 | 221540250,221540010,221540050 |
A0400919 | Certificado de análisis | 16/12/2022 | 221540250,221540010,221540050 |
Seguridad y manipulación
- N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyl-trifluoroacetamide
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.