Learn More
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11420208
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420208
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11420208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23760.14
Solicitar formato a granel o personalizado
It finds its application in the preparation of N-tert-butyldimethylsilyl ethanolamines resulting from hydrolysis of nitrogen mustards and a silylating agent used in the derivatization of various organic compounds (such as amino acids) for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis and selective O-silylation of N,O-diacylhydroxylamines and GLC derivatization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la preparación de etanolaminas de N-terc-butildimetilsililo resultantes de la hidrólisis de mohos de nitrógeno y un agente sililante utilizado en la derivatización de diversos compuestos orgánicos (como aminoácidos) para el análisis por cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) y la O-sililación selectiva de N,O-diacilhidroxilaminas y la derivatización por GLC.
Solubilidad
Soluble en agua (reacciona).
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese lejos del agua/humedad y de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de cargas electrostáticas. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77377-52-7
Fórmula molecular C9H18F3NOSi
Peso molecular (g/mol) 241.329
Número MDL MFCD00009671
Clave InChI QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mtbstfa, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-n-tert-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, n-tert-butyldimethylsilyl-n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyl-n-t-butyldimethylsilyl trifluoroacetamide, acetamide, n-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl-2,2,2-trifluoro-n-methyl, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoroacetamide, n-t-butyldimethylsilyl-n-methyltrifluoro-acetamideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2724275
ChEBI CHEBI:85060
Nombre IUPAC N-[terc-butil(dimetil)silil]-2,2,2-trifluoro-N-metilacetamida
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N(C)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide
Densidad 1.023
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.402
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 3606546
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (reacts).
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.33
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10160886 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Número de lote10204075 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Número de lote10156706 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Número de lote10177997 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
Número de lote10215295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23760.06,B23760.03,B23760.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
N-(terc-Butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >