Learn More
N-terc-Butilisopropilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
72.30€ - 279.00€
CAS | 7515-80-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H18N |
Peso molecular (g/mol) | 116.23 |
Número MDL | MFCD00037059 |
Clave InChI | ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O |
Sinónimo | n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine |
PubChem CID | 82023 |
Nombre IUPAC | 2-metil-N-propano-2-ilpropano-2-amina |
SMILES | CC(C)[NH2+]C(C)(C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11433447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17221.06 |
5 g |
72.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17221.14 |
25 g |
279.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
N-tert-Butylisopropylamine, is used as a participates in the synthesis of hindered enamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa N-terc-Butilisopropilamina se utiliza como participante en la síntesis de enaminas impedidas.
Solubilidad
tiene una solubilidad óptima en el agua.
Notas
manténgase el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
7515-80-2 | |
116.23 | |
ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O | |
82023 | |
CC(C)[NH2+]C(C)(C)C |
C7H18N | |
MFCD00037059 | |
n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine | |
2-metil-N-propano-2-ilpropano-2-amina |
Especificaciones
N-tert-Butylisopropylamine | |
0.727 | |
−3°C (26°F) | |
1.398 | |
UN2733 | |
n-tert-butylisopropylamine, 2-propanamine, 2-methyl-n-1-methylethyl, tert-butylisopropylamine, n-isopropyl-2-methylpropan-2-amine, ethanamine, 1,1-dimethyl, n-1-methylethyl, n-isopropyl-tert-butylamine, tert-butyl methylethyl amine, tert-butyl isopropyl amine | |
ZWXQPERWRDHCMZ-UHFFFAOYSA-O | |
2-metil-N-propano-2-ilpropano-2-amina | |
82023 | |
98% |
7515-80-2 | |
98°C | |
C7H18N | |
MFCD00037059 | |
1846752 | |
It has optimal solubility in water. | |
CC(C)[NH2+]C(C)(C)C | |
116.23 | |
115.22 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H314-H318
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 231-370-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only