Learn More
N-[Tris(hidroximetil)metil]acrilamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl] acrylamide is used to prepare N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-acrylamide by reaction with benzaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acrilamida de N-[tris(hidroximetil)metilo] se utiliza para preparar N-(5-hidroximetil-2-fenil-[1,3]dioxan-5-il)-acrilamida por reacción con el benzaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La acrilamida de N-[tris(hidroximetil)metilo] se utiliza para preparar N-(5-hidroximetil-2-fenil-[1,3]dioxan-5-il)-acrilamida por reacción con el benzaldehído.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide |
Punto de fusión | 134°C to 138°C |
Fórmula lineal | CH2=CHCONHC(CH2OH)3 |
Cantidad | 5 g |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.18 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane