Learn More
N-vinilcarbazol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 310.00€
CAS | 1484-13-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H11N |
Peso molecular (g/mol) | 193.25 |
Número MDL | MFCD00004966,MFCD00134336 |
Clave InChI | KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole |
PubChem CID | 15143 |
Nombre IUPAC | 9-etenilcarbazol |
SMILES | C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10521524
|
Thermo Scientific Acros
387220050 |
5 g | Frasco de vidrio |
29.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10792074
|
Thermo Scientific Acros
387220250 |
25 g | Frasco de vidrio |
119.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10177043
|
Thermo Scientific Acros
387221000 |
100 g | Frasco de vidrio |
310.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1484-13-5 | |
193.25 | |
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N | |
15143 | |
C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2 |
C14H11N | |
MFCD00004966,MFCD00134336 | |
9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole | |
9-etenilcarbazol |
Especificaciones
N-Vinylcarbazole | |
96.0 | |
63°C to 65°C | |
154°C (3.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C14H11N | |
9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole | |
KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N | |
9-etenilcarbazol | |
15143 | |
97% |
1484-13-5 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
182°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD00004966,MFCD00134336 | |
Solubility in water: insoluble | |
C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2 | |
193.25 | |
193.24 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 216-055-
- N-Vinylcarbazole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only