Learn More
N1-(4-Aminofenil)-N1-metilacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.21 |
Porcentaje de pureza | Tech.. |
Grado | Técnico |