Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-benciladenosina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Peso molecular | 357,36 |
Tipo de producto | N6-Benziladenosina |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubilidad acuo. solución: Insoluble. Otras solubilidades: soluble en etanol, hcl acuoso/etanol, naoh acuoso/eta, nol |