Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca azules de polipropileno N9
Selle viales con tapones de rosca con un septo seguro para recibir agujas. Los tapones de rosca azules de polipropileno Macherey-NagelTM N9 están disponibles con una gran variedad de septos.
Marca: Macherey-Nagel™ 702732
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
- Tapones de rosca N 9
- Amplia gama de tapones de rosca con diferentes materiales de septo y colores de tapón
- Tapones de rosca unidos (septos conectados con firmeza con el tapón; no se pueden retirar); ventaja: las agujas de HPLC gruesas (romas) no pueden empujar el septo en el vial–
- Tapón de rosca polimagnético 702166 para CTC GC PAL
Especificaciones
Azul | |
No | |
1 mm |
FEP, Polipropileno, Caucho | |
Caucho rojo/FEP sin color | |
N9 |
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca azules de polipropileno N9 > Septo: Caucho rojo/FEP sin color
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido