Learn More
NAD+, MedChemExpress
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Marca: Medchem Express HY-B0445
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.Especificaciones
NAD+ | |
White | |
C21H27N7O14P2 | |
β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide | |
O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4 | |
663.43 | |
Research | |
Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
53-84-9 | |
Research | |
5 g | |
H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic) | |
663.43 | |
98.24% | |
Powder |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.