Learn More
NADP disodium salt, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NADP disodium salt |
| CAS | 24292-60-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H28N7O17P3.2Na |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Disodium NADP |
| Información de solubilidad | H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na] |
| Peso molecular (g/mol) | 789.38 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.