Learn More
NADP sodium salt, MedChemExpress
MedChemExpress NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Marca: Medchem Express HY-F0002
Descripción
NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).Especificaciones
NADP sodium salt | |
White | |
C21H27N7NaO17P3 | |
Sodium NADP | |
NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+] | |
765.39 | |
Research |
1184-16-3 | |
Research | |
100 mg | |
H2O : 100 mg/mL (130.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
765.39 | |
98.0% | |
Solid |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Research purposes only