Learn More
NADPH tetrasodio sal hidrato, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10337241
Marca: Thermo Scientific Acros 328742500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2646-71-1 | C21H26N7Na4O17P3 | 833.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2646-71-1
Fórmula molecular C21H26N7Na4O17P3
Peso molecular (g/mol) 833.35
Número MDL MFCD10567216
Clave InChI WYWWVJHQDVCHKF-NRTBITFTNA-J
Sinónimo nadph tetrasodium salt, nadph, tetrasodium salt, coenzyme ii tetrasodium salt reduced form
PubChem CID 131673986
Nombre IUPAC Fosfato de hidrógeno de [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-3-hidroxi-4-fosfonooxyoxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoil-4H-piridin-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil;hidrógeno molecular;sodio
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NADPH tetrasodium salt hydrate
Nombre de nota approx. 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.35
Porcentaje de pureza 96%
Grado Extra puro