Learn More
Membrana N-324 Nafion™, 0,15 mm (0,006 in) de grosor, tejido de PTFE™ reforzado, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nafion™ N-324 membrane is used in chloroalkali production and a variety of electrolytic processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nafion™ N-324 membrane |
Nombre de nota | 0.15mm (0.006 in.) thick, PTFE fabric reinforced |
Cantidad | 15 x 15 cm |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M26D021 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 045852.H7,045848.RF,045848.VA |
S26F013 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 045852.H7,045848.RF,045848.VA |
R30E050 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 045852.H7,045848.RF,045848.VA |
R30E051 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 045852.H7,045848.RF,045848.VA |
S26F012 | Certificado de análisis | 22/11/2021 | 045852.H7,045848.RF,045848.VA |