Learn More
Membrana NRE212 Nafion™, 0,05 mm de grosor, capacidad de intercambio de ≥0,92 meq/g, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15496685
Membrana NRE212 Nafion™, 0,05 mm de grosor, capacidad de intercambio de ≥0,92 meq/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496685
15 x 15 cm
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
60 x 60 cm
Código de producto. 15496685
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045036.VA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tiene una amplia variedad de usos comerciales. Es una variedad de iones de hidrógeno ácido y de catalizadores de superácidos útiles en una amplia variedad de aplicaciones sintéticas.
Nafion™ NRE-212 membrane is a perfluorinated ion-exchange membrane which has a wide variety of commercial uses. It is an acidic hydrogen ion form and superacid catalysts useful in a wide variety of synthetic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31175-20-9
Fórmula molecular C9HF17O5S
Peso molecular (g/mol) 544.135
Número MDL MFCD00132790
Clave InChI FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nafion, nafion nr 50 beads 10-35 mesh, perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether-tetrafluoroethylene copolymer, tetrafluoroethylene-perfluoro 2-2-sulfonylethoxy propyl vinyl ether copolymer, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl fluoride-tetrafl, ethanesulfonic acid, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl-2-1,2,2-trifluorovinyl oxy ethoxy-, pol, ethanesulfonic acid, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer, nafion n-324 membrane, 0.15mm 0.006in thick, teflon fabric reinforced, nafion nre-212 membrane, 0.05mm thick, ≥0.92 meq/g exchange capacity, nafion d-520 dispersion w/w in water and 1-propanol, ≥1.00 meq/g exchange capacityMostrar másMostrar menos
PubChem CID 61889
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetrafluoroeteno;1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroetenoxi)propan-2-il]ácido oxietansulfónico
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)O)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafion™ NRE-212 membrane
Envase Envasado al vacío
Cantidad 15 x 15 cm
Información de solubilidad Insoluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP03H005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045036.VA,045036.RF,045051.06
Número de loteH09W052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045036.VA,045036.RF,045051.06
Número de loteS20D021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045036.VA,045036.RF,045051.06
Número de loteC07X031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045036.VA,045036.RF,045051.06
Número de loteP29E007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045036.VA,045036.RF,045051.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Membrana NRE212 Nafion™, 0,05 mm de grosor, capacidad de intercambio de ≥0,92 meq/g, Thermo Scientific Chemicals >