Learn More
Membrana Nafion™ R-1100, 0,05 mm de grosor, forma de fluoruro de sulfonilo, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15467175
Membrana Nafion™ R-1100, 0,05 mm de grosor, forma de fluoruro de sulfonilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467175
25 x 25 cm
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 cm
Código de producto. 15467175
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046324.RY
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 26654-97-7 | C9F18O4S | 546.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nafion™ R-1100 membrane
Nombre de nota 0.05mm thick, sulfonyl fluoride form
CAS 26654-97-7
Fórmula molecular C9F18O4S
Número MDL MFCD05665455
Cantidad 25 x 25 cm
Sinónimo 1,1,2,2-tetrafluoroethene; 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-1,2,2-trifluoroethenoxy propan-2-yl oxyethanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2-tetrafluoro-2-1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-trifluoroethenyl oxy propan-2-yl oxy ethanesulfonyl fluoride-tetrafluoroethene 1:1, tetrafluoroethylene-perfluoro sulfinoethoxypropoxytrifluoroethylene copolymer, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro 1,2,2-trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with 1,1,2,2-tetrafluoroethene, ethanesulfonyl fluoride, 2-1-difluoro trifluoroethenyl oxy methyl-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro-, polymer with tetrafluoroethene, nafion r r-1100 resin, sulfonyl fluoride form 1g, nafion r-1100 membrane, 0.05mm thick, sulfonyl fluoride form, 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl ethene; 1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-1,1,1,2,3,3-hexakis fluoranyl-3-1,2,2-tris fluoranyl ethenoxy propan-2-yl oxy-ethanesulfonyl fluoride
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI DHYYUWYUPUOPFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)F)(F)F)F.C(=C(F)F)(F)F
Nombre IUPAC fluoruro de 1,1,2,2-tetrafluoroeteno;1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroetenoxi)propan-2-il]oxietansulfonilo
Peso molecular (g/mol) 546.126
PubChem CID 117323
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Membrana Nafion™ R-1100, 0,05 mm de grosor, forma de fluoruro de sulfonilo, Thermo Scientific Chemicals >