Learn More
3M™ Esponjas con salvaúñas
Las ranuras laterales exclusivas protegen las uñas, al mismo tiempo que permiten un mejor agarre para una mayor limpieza. Esta almohadilla protege las uñas para limpiar sin preocupaciones, reduciendo la necesidad de guantes y la probabilidad de que las uñas se rompan.
Marca: 3M™ 7000097797
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esponjas de limpieza con reborde exclusivo para proteger las uñas
- Tamaño práctico para un buen agarre y una excelente durabilidad
- La forma de la espuma facilita su manejo.
- Reducen la necesidad de guantes.
- Son extremadamente duraderas.
Especificaciones
Esponja | |
150 x 70 mm | |
150 mm | |
6 paquete | |
70 mm |
azul, blanco | |
Limpieza | |
Espuma | |
Salvaúñas |
Título del producto
3M™ Esponjas con salvaúñas > Azul/blanco, 150 x 70 mm, 6/paq.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido