Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de PVC de plástico transparente Nalgene™ 180, 5/16 x 1/2
Código de producto. p-4526169
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
3/32 pulg
5/16 in
Diámetro exterior (imperial):
5/32 pulg
7/16 in
Longitud global (imperial):
50 ft
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. 10471103
Marca: Thermo Scientific™ 80000006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice una amplia variedad de aplicaciones no médicas con estos tubos de plástico PVC transparente 180, que resisten el endurecimiento y la decoloración.
Realice una amplia variedad de aplicaciones con el tubo de plástico PVC transparente Thermo Scientific™ Nalgene™ 180, que resiste el endurecimiento y la decoloración de una gran gama de productos químicos. Fabricado con resinas y plastificadores especiales de la máxima calidad, este tubo está disponible en cajas de 50, 100, 250 y 500'. Cumple con la enmienda de aditivos alimentarios de la Ley federal sobre alimentación, medicamentos y cosméticos de EE. UU., así como con las normas de la USDA y la clase VI de la Farmacopea Estadounidense para materiales de plástico.
Tubo de PVC en pulgada
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA y USDA, salvo 71503, 71504
• Tubo PVC pulgada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con la enmienda sobre aditivos alimentarios de la Ley Federal de Alimentos, Fármacos y Cosméticos; también con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) para materiales plásticos.
Diámetro interior (imperial) 3/32 pulg
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 5/32 pulg
Longitud global (imperial) 50 ft
Grosor (imperial) 1/32 pulg
Cantidad de embalaje 50
Presión máxima 21 psig at 125°F (52°C), 42 psig at 73°F (23°C)
No está destinado al uso médico. Los tubos de PVC Nalgene 180 y 980 contienen DEHP [di (2-etilhexil)] ftalato, un plastificador de uso común. La agencia de protección medioambiental de California ha reconocido que este producto químico produce cáncer o toxicidad reproductiva.