Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado de alta velocidad Nalgene™ de 1 l
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10044383
PPCO
Click to view available options
Material:
PPCO
Policarbonato
Aumente la productividad y la recuperación de sedimentos en aplicaciones de separación de gran volumen a alta velocidad con los frascos para centrífuga de alta velocidad.
Aumente la productividad y la recuperación de sedimentos en aplicaciones de separación de gran volumen con los frascos para centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ de 1 l. Estos frascos son ideales para recogida de virus y aislamientos de bacterias, levaduras y tejidos.
Características principales:
  • Procese un litro en cada frasco con velocidades de hasta 15.810 x g.
  • Las paredes internas lisas reducen cualquier posibilidad de daño en las separaciones de cultivo de células de mamíferos.
  • Elija policarbonato para una claridad y resistencia mecánica excelentes.
  • Elija polipropileno para una excelente resistencia química.
  • Temperatura de funcionamiento recomendada de 4 °C a 22 °C; almacenamiento a -70 °C
  • Incluye un conjunto de tapones de sellado de tres piezas, tapa de polipropileno, tapón y junta de silicona para mayor garantía a prueba de fugas†
  • Conforme a la clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxico, esterilizable en autoclave
Notas: † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas”a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Color Cuerpo translúcido, tapón azul, junta tórica roja
Incluye Conjunto de tapón de sellado de 3 piezas, tapón de polipropileno, tapón y junta tórica de silicona roja
Material PPCO
N.º por caja 6
N.° por paquete 6
Color del tapón Blue with Red O-ring
Certificaciones/conformidad Conforme a la clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxico
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Fuerza máx. 15.810 x g
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 195,8 mm
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Material del cierre Polipropileno, HIPS, PP relleno de vidrio, silicona
Diámetro (métrico) 97,0 mm
Tipo de tapón Tapón de sellado
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado de alta velocidad Nalgene™ de 1 l >