Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato con tapón de sellado de alta velocidad Nalgene™ de 1 l
Click to view available options
Material:
PPCO
Policarbonato
Descripción
Aumente la productividad y la recuperación de sedimentos en aplicaciones de separación de gran volumen con los frascos para centrífuga de alta velocidad Thermo Scientific™ Nalgene™ de 1 l. Ideales para recogida de virus y aislamientos de bacterias, levaduras y tejidos.
Características principales:
Notas: † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas”a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
- Procese un litro en cada frasco con velocidades de hasta 15.810 x g.
- Las paredes internas lisas reducen cualquier posibilidad de daño en las separaciones de cultivo de células de mamíferos.
- Elija policarbonato para una claridad y resistencia mecánica excelentes.
- Elija polipropileno para una excelente resistencia química.
- Temperatura de funcionamiento recomendada de 4 °C a 22 °C; almacenamiento a -70 °C
- Incluye un conjunto de tapones de sellado de tres piezas, tapa de polipropileno, tapón y junta de silicona para mayor garantía a prueba de fugas†
- Conforme a la clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxico, esterilizable en autoclave
Notas: † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas”a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Color | Cuerpo transparente, tapón azul, junta tórica azul |
Incluye | Conjunto de tapón de sellado de 3 piezas, tapón de polipropileno, tapón y junta tórica de silicona azul |
Material | Policarbonato |
N.º por caja | 6 |
N.° por paquete | 6 |
Color del tapón | Blue |
Certificaciones/conformidad | Conforme a la clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxico |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.