Learn More
Thermo Scientific™ Tubos lineales Nalgene™ 489 de LDPE, DI de 3/8
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/2 pulg
1/4 pulg
1/8 pulg
3/8 pulg
5/8 pulg
Diámetro exterior (imperial):
1/2 pulg, 12,7 mm
1/4 pulg, 6,35 mm
3/4 pulg, 19,0 mm
3/8 pulg, 9,52 mm
5/8 pulg, 15,9 mm
Presión máxima:
10,48 bar (152 psig) a 23 °C (73 °F), 5,24 bar (76 psig) a 63 °C (145 °F), 76 psig at 145°F
12,34 bar (179 psig) a 63 °C (145 °F), 24,68 bar (358 psig) a 23 °C (73 °F), 358 psig at 73°F
3,30 bar (48 psig) a 63 °C (145 °F), 6,61 bar (96 psig) a 23 °C (73 °F), 96 psig at 73°F
59 psig a 145 °C (63 °F), 8,1 bar (118 psig) a 23 °C
7,37 bar (107 psig) a 63 °C (145 °F), 14,75 bar (214 psig) a 23 °C (73 °F), 214 psig at 73°F
Tamaño de la unidad:
30 metros
30.40 metro
30.48 metro
Descripción
Visualice los niveles de líquido con facilidad con los tubos de LDPE lineales y translúcidos Thermo Scientific™ Nalgene™ 489. Asequibles y muy adecuados para uso industrial y de laboratorio, estos tubos de polietileno de baja densidad son menos flexibles que los tubos de PVC Nalgene 180 pero se pueden doblar para facilitar las configuraciones.
Características:
- Tubo semirrígido (dureza de durómetro 50 Shore D), asequible y excelente para uso industrial y en laboratorios.
- Atóxico, carece de olor y sabor. Este tubo de calidad alimentaria cumple la normativa 21 CFR 177.1520 sobre envasado de alimentos.
- Los tubos se pueden doblar para facilitar la instalación, se pueden esterilizar con sustancias químicas para reutilizarlos y tienen una resistencia química superior.
.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple las normativas de la FDA sobre uso alimentario. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 6,35 mm |
| Material | LDPE |
| Diámetro exterior (imperial) | 3/8 pulg, 9,52 mm |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,48 m |
| Grosor (imperial) | 1/16 pulg |
| Grosor (métrico) | 0,16 cm |
| Mostrar más |
Nota: No cumple la norma 51 de la NSF sobre uso de zonas alimentarias.