Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Código de producto. 10515981
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diámetro interior (métrico):
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
0,13 cm
Tamaño de la unidad:
7.62 M
7.62 metro
Código de producto. Tamaño de los tubos Diámetro interior (métrico) unitSize
10515981 82 0,13 cm 7.62 metro
10340741 15 0,48 cm 7.62 metro
10636801 16 0,32 cm 7.62 M
10518892 17 0,64 cm 7.62 metro
10430723 18 0,79 cm 7.62 M
10142161 24 0,64 cm 7.62 M
10585781 25 0,48 cm 7.62 metro
10595781 73 0,95 cm 7.62 metro
8 options
Código de producto. 10515981
Marca: Thermo Scientific™ 80603182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con este tubo flexible, duradero, de alto grado de pureza y translúcido, ideal para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 para bombas peristálticas. Este tubo flexible y duradero ofrece una superficie de baja adherencia, lo que lo convierte en la solución ideal para una amplia variedad de bombas y aplicaciones de transferencia como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Características:
  • Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
  • Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
  • Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
  • Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 7,6 m (25 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen los requisitos de la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), la Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense y los estándares sanitarios 3A.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/2 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,13 cm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Cantidad de embalaje 25 Pk.
Tamaño de los tubos 82
Color Translúcido
Dureza 50 (Shore A)
Flexibility Radio de curvatura de 4xDE
Max. Operating Temperature (English) 450 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos flexibles
Cantidad 25 Pk.