Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Descripción
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 para bombas peristálticas. Este tubo flexible y duradero ofrece una superficie de baja adherencia, lo que lo convierte en la solución ideal para una amplia variedad de bombas y aplicaciones de transferencia como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
- Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
- No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
- Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, óxido de etileno (EtO) y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 7,6 m (25 ′) con doble envase
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen los requisitos de la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA), la Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la clase VI de la 24ª edición de la Farmacopea Estadounidense y los estándares sanitarios 3A. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 0,64 cm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Cantidad de embalaje | 25 Pk. |
| Tamaño de los tubos | 17 |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |