Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con este tubo flexible, duradero, de alto grado de pureza y translúcido, ideal para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
111.00€ - 494.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos flexibles |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona curada con platino |
Longitud global (imperial) | 25 ft |
Longitud global (métrico) | 7,6 m |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10340741
|
Thermo Scientific™
8060-3015 |
15 | 0,48 cm |
153.00€
7.62 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10636801
|
Thermo Scientific™
8060-3016 |
16 | 0,32 cm |
111.00€
7.62 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10518892
|
Thermo Scientific™
8060-3017 |
17 | 0,64 cm |
160.00€
7.62 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10430723
|
Thermo Scientific™
8060-3018 |
18 | 0,79 cm |
183.00€
7.62 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10142161
|
Thermo Scientific™
8060-3024 |
24 | 0,64 cm |
267.00€
7.62 metro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10585781
|
Thermo Scientific™
8060-3025 |
25 | 0,48 cm |
146.00€
7.62 metros |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10595781
|
Thermo Scientific™
8060-3173 |
73 | 0,95 cm |
350.00€
7.62 metros |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10515981
|
Thermo Scientific™
8060-3182 |
82 | 0,13 cm |
494.00€
7.62 metro |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Minimice la absorción de proteínas y productos alimenticios con los tubos de silicona curada con platino Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 para bombas peristálticas.Este tubo flexible y duradero ofrece una superficie de baja adherencia, lo que lo convierte en la solución ideal para una amplia variedad de bombas y aplicaciones de transferencia como aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y fabricación de bioprocesos, así como en la industria alimentaria y de bebidas.
Características:- Sin sabor, inodoros, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
- No contienen plastificantes ni peróxidos de ftalatos que puedan fundirse en el líquido transportado.
- Su superficie de baja adherencia minimiza la absorción de proteínas y productos alimenticios.
- Esterilizables en autoclave; también se pueden esterilizar mediante radiación gamma, EtO y procedimientos químicos.
- Dureza de durómetro: Shore A, 50
Información para pedidos:
En cajas de 7,6 m (25 pies) con doble envase.
Nota:
No previsto para uso invasivo.
Especificaciones
Tubos flexibles | |
Silicona curada con platino | |
7,6 m | |
Translúcido | |
Radio de curvatura de 4xDE | |
de 232 °C |
Esterilizable en autoclave | |
25 ft | |
25 | |
50 (Shore A) | |
450 °F |