Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de seguridad para frascos de LLDPE de 500 ml Nalgene™
Asegure los frascos y reduzca la posibilidad de que los frascos choquen unos con otros, se rompan o se astillen con este seguro soporte para frascos.
Marca: Thermo Scientific™ 6505-0010
114.99 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
Asegure los frascos y reduzca la posibilidad de que choquen unos contra otros, se rompan o se astillen. Los soportes de seguridad para frascos de LDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ 500 ml LLDPE son más rígidos y resistentes a los impactos. Su asa ancha y resistente está moldeada en una sola pieza junto a la base, lo que permite un agarre cómodo, incluso cuando el soporte esté lleno. Este soporte de polietileno lineal de baja densidad aloja hasta seis frascos estándar de reactivo de 500 ml en cualquier perfil.
- La tapa se fija con seguridad a la base y permite apilar los portadores.
- Dimensiones: 14 L x 10 An x 11 in. Al (35 x 25 x 28 cm)
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
Especificaciones
Soporte para frascos | |
Amarillo | |
Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) | |
Sí | |
1 |
Soporte para frascos de seguridad | |
Seis frascos de 500 ml | |
6 | |
6 |