Learn More
Thermo Scientific™ Filtro de jeringa en línea de 50 mm con membrana de PTFE Nalgene™
Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con este filtro de jeringa en línea con membrana de PTFE.
Marca:  Thermo Scientific™ DS0222-0045
68.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10278920
  • 125.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con el filtro de jeringa en línea de 50 mm con membrana de PTFE Thermo Scientific™ Nalgene™. También es apto para la filtración estéril de aire y gases. Proporciona una excelente barrera para la ventilación estéril de fermentadores de sobremesa o la protección de bombas de vacío de la humedad. Esterilizable en autoclave.
  • Tamaño de volumen de muestra: de 0,2 a 5,0 l
  • Entrada/salida: manguera dentada escalonada que acepta tubos de diámetro interior de 0,25 a 0,375 pulg (de 6 a 9 mm)
  • tamaños de poro de 0,2 y 0,45 um
  • Esterilizable en autoclave
  • Carcasa de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,45 μm
Polipropileno
10
50 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
10
Filtro de jeringa
50 mm