Learn More
Thermo Scientific™ Filtro de jeringa en línea de 50 mm con membrana de PTFE Nalgene™
Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con este filtro de jeringa en línea con membrana de PTFE.
Marca:  Thermo Scientific™ 223-0030
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10511063
  • 348.00€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Filtre productos químicos agresivos, incluidos los ácidos y disolventes no acuosos, como los empleados en procedimientos de GC y HPLC, con el filtro de jeringa en línea de 50 mm con membrana de PTFE Thermo Scientific™ Nalgene™. También es apto para la filtración estéril de aire y gases. Proporciona una excelente barrera para la ventilación estéril de fermentadores de sobremesa o la protección de bombas de vacío de la humedad. Esterilizable en autoclave.
  • Membrana de PTFE, carcasa de polipropileno
  • Desechables
  • Membrana hidrófoba de 0,2 μm
  • Para un uso hasta cinco veces en aplicaciones de ventilación
  • No estéril
Especificaciones
Especificaciones
Para su uso con recipientes de 8 l a 50 l
0,2 μm
3
Filtro de ventilación
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Carcasa de polipropileno
3
6 ml (volumen de retención)