Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de PVC transparente con trenzado Nalgene™ 980
Descripción
Doble fácilmente los tubos de PVC con trenzado Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 para colocarlos en su sitio y permitir una mayor compresión de fijaciones a presión para lograr un acople seguro. Diseñados para aplicaciones de alta presión, son más flexibles que la mayoría de los tubos de PVC reforzado de la competencia. Fabricados con materiales aptos para uso alimentario, estos tubos están marcados con su identificador y la presión de funcionamiento para facilitar la identificación y la realización de pedidos.
Características:
- No altera el sabor, lo que lo hace apto para uso alimentario.
- Durómetro (Shore A) de 65.
- Más flexibles que muchos tubos reforzados de la competencia.
- Excelentes para su uso con ácidos débiles, bases débiles y soluciones salinas.
- No recomendado para aplicaciones de vacío.
- Fabricados con estrictas tolerancias de DI.
Información para pedidos:
En paquetes de 15,2 m (50 ′)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumple con las normativas de la FDA para el uso alimentario. |
| Descripción | Trenzado |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 5/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 15,88 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 7/8 pulg, 22,23 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 pies |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 1/8 pulg |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.