Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de PVC transparente con trenzado Nalgene™ 980
Código de producto. 13183523
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,763 mm
6,35 mm
7,94 mm
9,525 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Diámetro exterior (imperial):
3/8 pulg, 9,525 mm
7/16 pulg, 11,11 mm
(1/2 pulg.), 12,7 mm
9/16 pulg, 14,29 mm
3/4 pulg, 19,05 mm
7/8 pulg, 22,23 mm
1 pulg, 25,4 mm
1-5/16 pulg, 46,57 mm
Presión máxima:
230 psig a 73 °C (23 °F)
230 psig a 73 °C (23 °F), 7,92 bar (115 psig) a 52 °C (125 °F)
250 psig a 73 °C (23 °F), 8,6 bar (125 psig) a 52 °C (125 °F)
276 psig a 73 °C (23 °F)
276 psig a 73 °C (23 °F), 9,5 bar (138 psig) a 52 °C (125 °F)
88 psig a 125 °C (52 °F), 12,1 bar (176 psig) a 23 °C (73 °F)
9,65 bar (140 psig) a 23 °C (73 °F), 4,82 bar (70 psig) a 52 °C (125 °F), 70 psig at 125°F
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. 13183523
Marca: Thermo Scientific™ 80050040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Doble fácilmente estos tubos de PVC transparente trenzados para colocarlos en su sitio y permitir una mayor compresión de fijaciones a presión para lograr un acople seguro. Diseñados para aplicaciones de alta presión, son más flexibles que la mayoría de los tubos de PVC reforzado de la competencia.
Doble fácilmente los tubos de PVC con trenzado Thermo Scientific™ Nalgene™ 980 para colocarlos en su sitio y permitir una mayor compresión de fijaciones a presión para lograr un acople seguro. Diseñados para aplicaciones de alta presión, son más flexibles que la mayoría de los tubos de PVC reforzado de la competencia. Fabricados con materiales aptos para uso alimentario, estos tubos están marcados con su identificador y la presión de funcionamiento para facilitar la identificación y la realización de pedidos.
Características:
  • No altera el sabor, lo que lo hace apto para uso alimentario.
  • Durómetro (Shore A) de 65.
  • Más flexibles que muchos tubos reforzados de la competencia.
  • Excelentes para su uso con ácidos débiles, bases débiles y soluciones salinas.
  • No recomendado para aplicaciones de vacío.
  • Fabricados con estrictas tolerancias de DI.
Información para pedidos:
En paquetes de 15,2 m (50 ′)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con las normativas de la FDA para el uso alimentario.
Descripción Trenzado
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,763 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 3/8 pulg, 9,525 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (imperial) 3/32 pulg
Grosor (métrico) 2,38 mm
Cantidad de embalaje 1 pieza de tubo, 15,24 m (50 m) de longitud
Color Transparente
Dureza Durómetro 65(A)
Flexibility Radio de curvatura de 6xDE
Presión máxima 276 psig a 73 °C (23 °F)
Max. Operating Temperature (English) 180°F
Max. Operating Temperature (Metric) 82°C
Tipo de producto Tubos trenzados flexibles
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.