Learn More
Thermo Scientific™ Contenedor acrílico de sobremesa Nalgene™ antibeta para líquidos con frasco de polietileno
GREENER_CHOICE
Protege al personal de la exposición a residuos que contengan isotopos emisores de radiación beta.
Marca:  Thermo Scientific™ 6710-2000
304.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10201361
  • 308.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Proteja al personal de la exposición a residuos que contengan isotopos emisores de radiación beta con el contenedor acrílico de sobremesa de residuos beta Thermo Scientific™ Nalgene™ con frasco de polietileno, fabricado en acrílico de 0,375 in. (0,95 cm) de grosor.
Características:
  • Se suministra con un frasco de residuo de boca ancha HDPE Nalgene de 2 l para la retención de residuos líquidos.
  • Estos protectores transparentes recubren los frascos de residuos sin bloquear el acceso a los mismos ni impedir la manipulación del tapón del frasco.
  • El labio moldeado de la tapa evita deslizamientos y mejora la protección contra impactos.
  • La tapa del protector encaja con firmeza en el frasco de residuos, mientras que el labio moldeado de la tapa evita deslizamientos y mejora la protección contra impactos.
  • El protector admite frascos de residuos de 2 l Nalgene y permite un acceso seguro, o una manipulación sencilla, de los tapones para frascos
  • Radiación/transparente.
  • Diámetro: 5,5″
Información para pedidos:
Se pueden adquirir frascos de repuesto adicionales, n.º de cat. 2120-0005. También se pueden utilizar otros frascos Nalgene como frascos de repuesto, incluidos de 2125 a 2000 y de 2115 a 2000.
Incluye:
Frasco de 2 l
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2 l
140 mm
286 mm
Contenedor de residuos
Protector de residuos beta acrílico/2000 ml de HDPE
64 oz
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Contenedor acrílico de sobremesa Nalgene™ antibeta para líquidos con frasco de polietileno > Contenedor de residuos beta de sobremesa, diámetro: 5,5 in
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.