Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de residuos beta acrílicos Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520879
Click to view available options
Fondo interior (métrico):
28,6 cm
40 cm
Anchura (métrico) interior:
28,6 cm
40 cm
Altura (métrico) interior:
40,6 cm
74 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
ADVERTENCIA Nunca deben guardarse residuos radioactivos en la mesa de trabajo durante periodos prolongados; es preciso desecharlos adecuadamente. El correcto manejo y almacenamiento de los isotopos minimizará la exposición a la radiación. Para consultar la normativa relacionada con la exposición, consulte la United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Título 10, Capítulo 1, Parte 20.
Código de producto. 10303371
Marca: Thermo Scientific™ 67450010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ADVERTENCIA Nunca deben guardarse residuos radioactivos en la mesa de trabajo durante periodos prolongados; es preciso desecharlos adecuadamente. El correcto manejo y almacenamiento de los isotopos minimizará la exposición a la radiación. Para consultar la normativa relacionada con la exposición, consulte la United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Título 10, Capítulo 1, Parte 20.
Puede alojar un recipiente grande totalmente cerrado y almacenar los residuos radioactivos sólidos o líquidos con estos protectores de residuos beta acrílicos, que son plegables para facilitar su almacenamiento.
Los protectores de residuos beta acrílicos Thermo Scientific™ Nalgene™ son plegables y se pueden guardar cómodamente.
Nuestros productos son más livianos que los de vidrio y están protegidos contra fugas, rotura y contaminación. Nos enorgullece ofrecerle una alternativa de laboratorio segura sin sacrificio de la precisión que necesita.
  • Transparente para ver fácilmente el contenido.
  • Radiación/transparente.
  • Admite un contenedor grande con residuos beta radioactivos sólidos o líquidos.
  • Gran puerta abisagrada en la cubierta para el acceso sencillo al contenedor de residuos.
  • Esquinas abisagradas para la retirada del contenedor.
  • El tamaño grande admite una garrafa Nalgene de 20 l y cubos de basura estándar de oficina
  • El tamaño pequeño admite una garrafa Nalgene de 10 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acrílico
Fondo exterior (imperial) 13 pulg
Fondo interior (imperial) 11,25 in
Fondo exterior (métrico) 33 cm
Fondo interior (métrico) 28,6 cm
Altura exterior (imperial) 17 pulg
Altura (imperial) interior 16 pulg
Altura exterior (métrico) 43,2 cm
Altura (métrico) interior 40,6 cm
Grosor (imperial) 0,37 in
Grosor (métrico) 9mm
Anchura exterior (imperial) 13 pulg
Anchura (imperial) interior 11,25 in
Anchura (métrico) exterior 33 cm
Anchura (métrico) interior 28,6 cm
Admite Garrafón de 10 l
Descripción del artículo Protector de sobremesa beta acrílico de 330 x 330 x 432 mm