Learn More
Thermo Scientific™ Buretas Nalgene™ con cuerpo acrílico, punta de polimetilpenteno; llave de paso y punta de Teflon™ TFE (tetrafluoroetileno)
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
Las buretas acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene son resistentes a roturas y ofrecen resultados repetibles y precisos (cumplen los requisitos de ASTM E287).
Transparentes, duraderas, fáciles de utilizar y más seguras que el vidrio. Para utilizar con ácidos y bases (conforme a las instrucciones de uso). No válidas para utilizar con alcoholes ni disolventes orgánicos.
- Estas buretas son duraderas e inmunes a las bases y ácidos diluidos (excepto ácido fluorhídrico e hidróxido amónico) que se emplean como tituladores.
- Su intervalo de pH de 1-14 es ideal; son compatibles con hasta un 5% peso/peso de ácidos y hasta un 30% de bases; se adaptan a una amplia variedad de tituladores.
- Transparentes/graduadas.
- Clase B, cumplen los requisitos de ASTM E287.
- Llave de paso de repuesto disponible solo para bureta de 25 ml (3650-0025); solicite el artículo 713650-1025
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 528 mm |
| Material | Acrílico |
| Graduaciones | 0,10 ml |
| N.° por paquete | 1 |
| N.º por caja | 4 |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ± 0,06 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |