Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de desecadores acrílicas Nalgene™
Almacene componentes químicos y biológicos herméticamente, tanto anhidros como higroscópicos, con las cabinas de desecadores acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene™.
622.00€ - 1195.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Modelo de cabina | Carga frontal |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | N.º de estantes | Posición de los estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | N.º de estantes | Posición de los estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10300821
![]() |
Thermo Scientific™
5317-0070 |
17,8 cm | 2 | 3 |
622.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10450723
![]() |
Thermo Scientific™
5317-0120 |
30,5 cm | 3 | 5 |
773.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10529901
![]() |
Thermo Scientific™
5317-0180 |
45,7 cm | 4 | 7 |
1195.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Guarde cualquier componente que requiera condiciones de almacenamiento controladas, tales como compuestos químicos y biológicos, tanto anhidros como higroscópicos, y circuitos electrónicos. Las cabinas de desecadores acrílicas Thermo Scientific™ Nalgene™ son transparentes y cuentan con juntas que garantizan su estanqueidad.
Características:
- La junta de neopreno de la puerta garantiza la estanqueidad.
- La puerta se fija con dos cierres de acero inoxidable (tres en las cabinas de mayor tamaño) y una bisagra de altura completa.
- La bandeja labiada desmontable mantiene el desecante sólido en su lugar.
- Los estantes son desmontables, ajustables y ventilados para maximizar la circulación de aire.
Información para pedidos:
Todas las cabinas miden 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 pulg) (An x P)
Especificaciones
No autoclavable | |
Carga frontal |