Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de Parafilm™ acrílico Nalgene™
Descripción
Sujete los rollos de forma segura para dispensar fácilmente con el dispensador acrílico de Parafilm™ Thermo Scientific™ Nalgene™. Este dispensador acrílico puede contener una caja de Parafilm de 4 in. o dos cajas de Parafilm de 2 in.. Frontal acanalado que permite cortar el Parafilm.
Información para pedidos:
Se incluye hueco para cuchillas (cuchilla no incluida).
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 x 4,75 x 6 in |
| Longitud (métrico) | 152 mm |
| Anchura (métrico) | 121 mm |
| Altura (métrico) | 152 mm |
| Admite | Parafilm |
| Descripción | Dispensador de Parafilm acrílico |
| Cantidad | 1 unidad |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.