Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de cajas de pipetas acrílico Nalgene™
Almacene bolsas, cajas, botes de pipetas o pipetas serológicas envasadas individualmente de 1 a 100 ml.
Marca: Thermo Scientific™ 5810-0004
360.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
El soporte de pipetas en ángulo evita que las pipetas se puedan deslizar hacia fuera. Almacene bolsas, cajas, botes de pipetas o pipetas serológicas envasadas individualmente de 1 a 100 ml.
- Organizadores acrílicos transparentes que permiten ver su contenido fácilmente y mantener los pequeños objetos de laboratorio bien organizados y al alcance de la mano.
- Pueden soportar breves exposiciones a bases y ácidos diluidos — Los alcoholes, los disolventes orgánicos y los ácidos fuertes pueden provocar daños inmediatos
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
Especificaciones
Soporte para cajas de pipetas | |
Pipetas serológicas de 1 a 100 ml | |
4 | |
1 | |
3,5 x 16,4 x 11,5 pulg (8,9 x 41,6 x 29,2cm) | |
3,5 in | |
16,4 in | |
11,5 in |
Soporte para pipeta en ángulo 4- lugares 3-1/2 pulgadas X 16-3/8 pulgadas X 11-1/2 pulgadas | |
Acrílico | |
Rectángulo | |
Caja de 1 unidades | |
8,9 cm | |
41,6 cm | |
29,2 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
7411027010 | Certificado de conformidad | 17/03/2025 | 5810-0004 |
7448407010 | Certificado de conformidad | 16/03/2025 | 5810-0004 |
7392639010 | Certificado de conformidad | 15/03/2025 | 5810-0004 |
7450062010 | Certificado de conformidad | 14/03/2025 | 5810-0004 |
7434140010 | Certificado de conformidad | 14/03/2025 | 5810-0004 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
31Hours
10Minutes
48Seconds
24
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.