Learn More
Thermo Scientific™ Bomba de vacío de aspirador Nalgene™
GREENER_CHOICE
Conecte esta bomba de vacío directamente al grifo para generar vacío. Ofrece un funcionamiento muy eficiente con unas bajas presiones de agua de hasta 7,5 psig (0,517 bar) con un mínimo consumo de agua.
Marca:  Thermo Scientific™ 6140-0010
18.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10516171
  • 23.35€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conecte la bomba de vacío de aspirador ™ Nalgene™ directamente a los grifos para generar vacío. Puede arrastrar 11,5 litros de aire por minuto con un caudal de agua de 6,5 litros por minuto. Ofrece un funcionamiento muy eficiente con unas bajas presiones de agua de hasta 7,5 psig (0,517 bar) con un mínimo consumo de agua y se suministra con una válvula de retención integrada y tubos para su inserción en el extremo de descarga.
Características:
  • Se conecta a un grifo estándar con una rosca de conexión de NPT de 0,37 in. para facilitar la instalación
  • Máxima capacidad de bombeo de aire libre de 11,5 litros por minuto con un caudal de agua de 6,5 litros por minuto.
  • Funciona de una forma eficiente con presiones de agua de hasta 7,5 psig (0,517 bar) con un consumo de agua mínimo.
  • Puede alcanzar un vacío de 724 mm (28,5 in.) Hg
  • Extremo de descarga equipado con un tubo de 12 cm (4,75 in.) de longitud para dirigir el agua de descarga hacia el desagüe o para permitir el acoplamiento al tubo de descarga adicional
  • Válvula de retención integrada que evita la pérdida de vacío cuando se interrumpe el suministro de agua, y que evita la recirculación.
  • Polipropileno, con tubos de PE
Incluye:
  • Válvula de retención integrada
  • Rosca de conexión de NPT de 9,3 cm (0,37 pulg)
  • Tubo de 12 cm (4,75 in.)
Se ruega reciclar las cajas de cartón ondulado y las bolsas de polietileno de baja densidad en las que se envasan los productos Nalgene .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aspirador de bomba de vacío
24
6,5 l/min
Grifo
1
723,89 mm (28.5 pulg Hg)
Bomba de vacío
Documentos
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7113844010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Número de lote7147204010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Número de lote7143813010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Número de lote7178601010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/07/2017 Catalog Number6140-0010
Número de lote7190656010-COC Tipo de certificadoDeclaration of Conformity Fecha24/03/2017 Catalog Number6140-0010
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Bomba de vacío de aspirador Nalgene™ > Aspirador de bomba de vacío