Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
GREENER_CHOICE
Almacene diversas sustancias, incluidos líquidos químicos y corrosivos, en estos cestillos graduados que son resistentes y esterilizables en autoclave.
Marca:  Thermo Scientific™ 7012-0080
55.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10345801
  • 56.45€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Contienen una gran variedad de sustancias, incluidos líquidos químicos y corrosivos, en los robustos y prácticos cubos graduados esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, que son una necesidad de laboratorio. Estos cubos de laboratorio de polipropileno para uso general son totalmente esterilizables en autoclave y ofrecen una resistencia química excelente.
  • Los baldes de polipropileno de color blanco tienen una estructura sólida que permite usarlos en el laboratorio durante mucho tiempo.
  • El asa de alambre revestida de nailon garantiza un agarre cómodo y firme.
  • Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
7.6 L
Polipropileno
8 cuartos de galón
Moldeadas
Esterilizable en autoclave
Cestillo graduado, 13,2 l (8 cuartos de galón)
1 Ea.
Documentos
Schematics & Diagrams
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1375634 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number7012-0080
Número de lote1372225 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/10/2022 Catalog Number7012-0080
Número de lote1342255 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/12/2021 Catalog Number7012-0080
Número de lote1321839 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha16/06/2021 Catalog Number7012-0080
Número de lote1292510 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/07/2020 Catalog Number7012-0080
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l > Cestillo graduado, 13,2 l (8 cuartos de galón)