Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7.6 L
10.4 l
13.2 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Contienen una gran variedad de sustancias, incluidos líquidos químicos y corrosivos, en los robustos y prácticos cubos graduados esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, que son una necesidad de laboratorio. Estos cubos de laboratorio de polipropileno para uso general son totalmente esterilizables en autoclave y ofrecen una resistencia química excelente.
- Los baldes de polipropileno de color blanco tienen una estructura sólida que permite usarlos en el laboratorio durante mucho tiempo.
- El asa de alambre revestida de nailon garantiza un agarre cómodo y firme.
- Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10.4 l |
| Graduaciones | Moldeadas |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 11 qt |
| Descripción | Cestillo graduado, 13,2 l (11 cuartos de galón) |
| Incluye | Sí |
| Cantidad | 1 Ea. |