Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™ planos apilables Lowboy de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave con llave
Descripción
Dispense la mayoría de líquidos, incluidos reactivos, agua destilada y tituladores con los frascos Lowboy de copolímero de polipropileno (PPCO) esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™ con llave. Su diseño de perfil bajo se adapta a espacios pequeños en estantes y refrigeradores. Se pueden apilar hasta tres frascos. Estos frascos Lowboy muestran una excelente resistencia química.
- Llave de polipropileno y tapón de rosca
- El asa de contorno permite transportarlos con una mano, incluso cuando están llenos.
- Pueden tolerar bases y ácidos fuertes para una amplia variedad de soluciones.
- Siga las instrucciones de esterilización en autoclave suministradas con el producto para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†
Incluye:
Cierre roscado de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Lowboy esterilizable en autoclave con llave |
| Tamaño del tapón | 63 mm |
| Tipo | Garrafón con llave |
| Material | Copolímero de polipropileno |
| Capacidad (imperial) | 4 gal |
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Longitud (métrico) | 371 mm |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1.73 pulg |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Anchura (métrico) | 371 mm |
| Mostrar más |
†Nalgene asigna el término a prueba de fugas: a) a frascos o sistemas de cierre con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) a frascos o sistemas de cierre con tapón de 100 o 120 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, Nalgene recomienda a los clientes que comprueben los frascos y los tapones en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los frascos y los garrafones Nalgene son a prueba de fugas a temperatura y presión ambiente cuando se utilizan con los tapones Nalgene.