Learn More
Thermo Scientific™ Desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™: Cuerpo azul con tapa de policarbonato transparente
Visualice fácilmente el contenido con estos desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave con una tapa de PC transparente y un cuerpo robusto y resistente a todos los desecantes sólidos.
66.90€ - 116.48€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Modelo de cabina | Carga superior |
Material | Polipropileno, policarbonato |
N.° por paquete | 1 |
Alertas:
No utilice ácidos concentrados como desecante.
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10451751
![]() |
Thermo Scientific™
5309-0250 |
262 mm | 246 mm |
116.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10548842
![]() |
Thermo Scientific™
5315-0150 |
149 mm | 149 mm |
66.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Visualice fácilmente el contenido con los desecadores de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™, con un cuerpo robusto y alta resistencia a todos los desecantes sólidos. Estos desecadores tienen una tapa de policarbonato transparente. El tamaño pequeño (5315-0150) incluye una placa de aluminio de 140 mm. La placa para el mayor tamaño (5309-0250) se vende por separado.
- La tapa de policarbonato (PC) transparente incluye un borde rebajado que mantendrá la mesa de trabajo libre de grasa al abrirla.
- No requieren junta, solo es necesario utilizar grasa.
- El desecador grande (n.° de cat. 5310-0250) admite cualquier placa desecante de 230 mm estándar como el n.º de cat. 5312-0230 (se vende por separado).
- Esterilizable en autoclave; la repetición de los ciclos de esterilización en autoclave acorta la vida del producto.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Carga superior | |
Polipropileno, policarbonato | |
1 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.