Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10300391
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 l
2.8 l
3.1 l
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10300391 5 l cada uno
10331011 2 l cada uno
10701601 2.8 l cada uno
10094740 3.1 l cada uno
4 options
Código de producto. 10300391
Marca: Thermo Scientific™ 69025000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con estos recipientes de polipropileno esterilizables en autoclave de alta resistencia.
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con las bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricadas con una alta resistencia, bordes extrafuertes y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla.
  • Con diámetro decreciente para poder apilarlas y ahorrar espacio
  • Los bordes laminados proporcionan resistencia adicional para transportar elementos pesados.
  • El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 324 x 257 x 108 mm (12.75 x 10.125 x 4.25 pulg)
Descripción Plato esterilizable en autoclave de polipropileno
Altura (métrico) 108 mm
Longitud (métrico) 324 mm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 257 mm
Longitud (imperial) 12,75 in
N.° por paquete 1
Altura (imperial) 4,25 pulg
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 10,125 in
Esterilizables en autoclave Sí
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.