Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Nalgene™
Descripción
Esterilice en autoclave los instrumentos y el instrumental de laboratorio varias veces con las bandejas de polipropileno esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricadas con una alta resistencia, bordes extrafuertes y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla.
- Con diámetro decreciente para poder apilarlas y ahorrar espacio
- Los bordes laminados proporcionan resistencia adicional para transportar elementos pesados.
- El grosor de la pared soporta el uso intensivo y los ciclos repetidos de esterilización en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2.8 l |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 159 x 105 mm (10.25 x 6.25 x 4.125 pulg) |
| Descripción | Plato esterilizable en autoclave de polipropileno |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 159 mm |
| Longitud (imperial) | 10,25 in |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.