Learn More
Thermo Scientific™ Tapón con septo esterilizable en autoclave Nalgene™, esterilizable en autoclave, tamaño 38-430
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
S2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Realice una inyección aséptica de reactivos o la retirada de muestras sin comprometer la esterilidad ni la integridad del contenido con el tapón con septo esterilizable en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, adecuado para su uso con cualquier frasco o recipiente con cuello 38-430, incluidos los recipientes de cultivo Nalgene.
- Para su uso con agujas de calibre 18 o inferior
- Tapón de polipropileno con septo de elastómero termoplástico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Tapones septum esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 12 |
| Cantidad | Unitary |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | S2 mm |
| Acabado del cuello | 38-430 |
| Boca | De rosca |
| Tipo de producto | Tapón para septum |
| Mostrar más |