Learn More
Thermo Scientific™ Embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4525022
Click to view available options
Capacidad (métrico):
83 ml
186 ml
358 ml
919 ml
2.91 l
Diámetro del área superior (métrico):
59 mm
76 mm
93 mm
130 mm
172 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10657711
Marca: Thermo Scientific™ 42800550
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Separe los embudos de polipropileno de dos piezas ligeros y duraderos para facilitar la limpieza. Estos embudos no se astillarán, agrietarán ni romperán.
Los embudos Büchner de dos piezas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene son livianos y duraderos.
Las piezas superior e inferior se pueden separar fácilmente para su limpieza y no se—astillan, agrietan ni rompen.
  • Sólidos, compuestos por una copa y un embudo con placa perforada, fáciles de limpiar y con una buena resistencia química.
  • Todas las piezas están fabricadas totalmente con polipropileno y son esterilizables en autoclave a 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 59 mm
Capacidad (métrico) 83 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 104 mm
Esterilizables en autoclave
Descripción Embudo Buchner PP 55 mm
Longitud del tubo (métrico) 45 mm
Cantidad 8
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.