Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes para residuos biopeligrosos Nalgene™
Lleve a cabo la contención secundaria de residuos biopeligrosos con estos contenedores, que ofrecen una cómoda esterilización en un paso y permiten un desecho de materiales con una sola mano.
217.00€ - 524.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Estándar de OSHA de EE. UU. 29 CFR parte 1910.1030 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Recipiente para residuos de riesgo biológico |
N.º por caja | 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10556551
|
Thermo Scientific™
6370-0004 |
5,5 L | 22cm | 28 cm |
217.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10712951
|
Thermo Scientific™
6370-0005 |
19 l | 28cm | 43 cm |
444.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10481022
|
Thermo Scientific™
6370-0015 |
57 l | 34cm | 74 cm |
524.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Lleve a cabo la contención secundaria de residuos biopeligrosos con contenedores de residuos biopeligrosos Thermo Scientific™ Nalgene™, que incorporan una cómoda esterilización en un paso sin necesidad de retirar la bolsa. Un orificio de apertura de la tapa permite desechar los materiales con una sola mano, al tiempo que limita la exposición a los residuos infecciosos. Los contenedores admiten bolsas de autoclave de tamaño estándar.
- No se oxidan, abollan ni perforan como otros materiales.
- Cumplen la norma OSHA 29 CFR, parte 1910.1030 de EE .UU. para su empleo como protección contra patógenos transmitidos por sangre.
- Esterilizables en autoclave/riesgo biológico.
- Símbolo impreso en inglés y español.
Especificaciones
Estándar de OSHA de EE. UU. 29 CFR parte 1910.1030 | |
No estéril | |
1 |
Polipropileno | |
Recipiente para residuos de riesgo biológico | |
1 |