Learn More
Thermo Scientific™ Asas de soporte de biotransporte Nalgene™
Sujete de forma segura un soporte completamente cargado con las asas de soporte de biotransporte Thermo Scientific™ Nalgene™, que se pliegan cómodamente a un lado para su almacenamiento.
Marca: Thermo Scientific™ 7136-0001
94.74 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Sujete de forma segura un soporte completamente cargado con las asas de soporte de biotransporte Thermo Scientific™ Nalgene™, que se pliegan cómodamente a un lado para su almacenamiento. Estas asas se ajustan al transportador de biotransporte para transportarlo fácilmente con una sola mano.
- Fácil de montar y desmontar.
- De acero inoxidable esterilizable en autoclave.
- Incluye: Solo con mango. El portador de biotransporte se vende por separado, n.º de cat. de cat. 7135-0001
Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en la que se entregan los productos Nalgene.
Especificaciones
Asa de transporte BioTransport | |
Asa de soporte de biotransporte | |
Esterilizable en autoclave |